Läs mer
Berkshire Corporation BCR Mini platt moppskaft
Produktkod. 18885374 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Längd (engelska) Handtag:
14 in.
Produktkod. Längd (engelska) Handtag
18885374 14 in.
1 options
Produktkod. 18885374 Leverantör Berkshire Corporation Leverantörsnummer ICTHANDLE141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.78 SEK
    1500.12 SEK / Paket med 1
    Save 290.66 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
BCR™ Isolator Cleaning Tool-handtaget erbjuder ett lätt, billigt och manövrerbart verktyg.
  • Autoclavable (Recommended maximum of 121°C for 30 minutes)
  • Anodized aluminum, lightweight and strong
  • Telescoping handle option available 37 to 71 in. (95 to 180 cm)
  • 14 in. (35 cm) and 24 in. (61 cm) handle options available
  • Wall thickness: 0.80 ± 0.05 in.
  • Grip: Soft molded polyethylene
  • Color: Black
Specifikationer
Produkttyp Isolator Tool, Quick Disconnect Handle Attachment
Färg Black
Sterilitet Non-sterile
Autoklaveringsbar Autoclavable
Längd (engelska) Handtag 14 in.
Disponibel Reusable
Färgkodad No
Material Plastic