Beskrivning
- Renrumshandskskydd ökar operatörens komfort.
- Minska kraftigt svett- och kontakteksem som är kopplad till användning av latex, uretan, PVC, nitril och andra kemiska handskar.
- Liners kan tvättas och återanvändas upprepade gånger.
- Välj bland ett brett utbud av storlekar som är färgkodade för enkel lagerhantering.
- Viktiga Atrributes
- 100 % kontinuerligt filament stickat polyester
- Polyester erbjuder en tunnare men ändå hållbar barriär för bäraren.
- Fullfingerdesign ger totalt skydd för de mest känsliga handskanvändarna
- Återanvändbar, ambidextrös, sömlös konstruktion
- Användningsområden
- För användning i laboratorier och tillverkningsmiljöer
- Kan användas ensam som inspektionshandskar för att förhindra fingeravtryck på kretskort, glas, linser, optik och andra kritiska ytor
- Nylon Handskefodral ger en tunn barriär för våt- och temperaturrelaterad bearbetning
- Handskefodret passar i renrum i alla ISO klasser när det bärs under nitril, latex, vinyl, neopren eller annan typ av handske
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Handskfoder |
| Storlek | Universell |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |