Beskrivning
- Minskar svett och kontaktdermatit som vanligtvis förknippas med att bära latex-, uretan-, PVC- eller nitrilhandskar
- Fullfingerdesign ger totalt skydd för dem med svår handskkänslighet
- Kan bäras ensam som inspektionshandskar för att förhindra fingeravtryck på kritiska ytor
- 100 % kontinuerlig filamentstickad polyester är tunn men ändå hållbar
- Ambidextrous design kan användas på båda händerna
- Handskar kan tvättas upprepade gånger för återanvändning
- Lämplig för användning i ISO Klassens renrum
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Seamless Knit |
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Yes |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Glove Liners |
| Storlek | Betydande |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |