Läs mer
Berkshire™ BCR™ Renrumshandskar med helfinger i polyester
BIOPHARMA
Produktkod. p-7230594 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Storlek:
Betydande
Regelbunden
Förpackningsstorlek:
10 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12940975 Regelbunden 10 par
12950975 Betydande 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12940975 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer BGL3.20R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kontinuerlig filamentstickad polyesterkonstruktion är tunn men ändå hållbar, medan fullfingerdesignen ger totalt skydd för dem med svår handskkänslighet.
  • Minskar svett och kontaktdermatit som vanligtvis förknippas med att bära latex-, uretan-, PVC- eller nitrilhandskar
  • Fullfingerdesign ger totalt skydd för dem med svår handskkänslighet
  • Kan bäras ensam som inspektionshandskar för att förhindra fingeravtryck på kritiska ytor
  • 100 % kontinuerlig filamentstickad polyester är tunn men ändå hållbar
  • Ambidextrous design kan användas på båda händerna
  • Handskar kan tvättas upprepade gånger för återanvändning
  • Lämplig för användning i ISO Klassens renrum
Specifikationer
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Hand Ambidexter
Material Polyester
Storlek Regelbunden
Finger stil Full
För användning med (applikation) Laboratorier och tillverkningsmiljöer
Handske manschettstil Sticka
Fållfärg Vitt
Serie BGL3