Läs mer
Berkshire™ BCR™ Renrumshandskar med halvfinger i polyester
Produktkod. 11378143 Handla allt Berkshire Produkter
Storlek:
Betydande
Förpackningstyp:
Packa
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Produktkod. 11378143
Brand: Berkshire™ BGL2.20L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kontinuerlig filamentstickad polyesterkonstruktion är tunn men ändå hållbar, medan halvfingerdesignen tillåter taktilitet förutom att transportera bort fukt från handflatorna.
  • Minskar svett och kontaktdermatit som vanligtvis förknippas med att bära latex-, uretan-, PVC- eller nitrilhandskar
  • Halvfingerdesign tillåter taktilitet samtidigt som den transporterar bort fukt från handflatorna
  • 100 % kontinuerlig filamentstickad polyester är tunn men ändå hållbar
  • Ambidextrous design kan användas på båda händerna
  • Handskar kan tvättas upprepade gånger för återanvändning
  • Lämplig för användning i ISO Klassens renrum
Specifikationer
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Hand Ambidexter
Material Polyester
Storlek Betydande
Finger stil Halv
För användning med (applikation) Laboratorier och tillverkningsmiljöer
Handske manschettstil Sticka
Fållfärg Blått
Förpackningstyp Packa
Serie BGL2