Läs mer
Berkshire™ BCR™ Renrumshandskar med halvfinger i polyester
BIOPHARMA
Produktkod. 12415180 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Storlek:
Betydande
Förpackningstyp:
Packa
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningstyp Förpackningsstorlek
12415180 Betydande Packa Paket med 10
11378143 Betydande Packa Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12415180 Leverantör Berkshire™ Leverantörsnummer BGL2.20L
Erbjudanden med kort leveranstid
Använd kampanjkoden 29742
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kontinuerlig filamentstickad polyesterkonstruktion är tunn men ändå hållbar, medan halvfingerdesignen tillåter taktilitet förutom att transportera bort fukt från handflatorna.
  • Minskar svett och kontaktdermatit som vanligtvis förknippas med att bära latex-, uretan-, PVC- eller nitrilhandskar
  • Halvfingerdesign tillåter taktilitet samtidigt som den transporterar bort fukt från handflatorna
  • 100 % kontinuerlig filamentstickad polyester är tunn men ändå hållbar
  • Ambidextrous design kan användas på båda händerna
  • Handskar kan tvättas upprepade gånger för återanvändning
  • Lämplig för användning i ISO Klassens renrum
Specifikationer
Konstruktion Seamless Knit
Manschettmaterial Knitted Polyester
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Hand Ambidexter
Användning av laboratorium/renrum Yes
Latexfri Yes
Material Polyester
Produkttyp Glove Liners
Storlek Betydande
Sterilitet Non-sterile
Finger stil Halv
För användning med (applikation) Laboratorier och tillverkningsmiljöer
Kön Unisex
Färg på handskemanschett White
Handske manschettstil Sticka
Fållfärg Blått
Förpackningstyp Packa
Kvantitet 10/Pk., 20 Pk./Cs.
Serie BCR Glove Liners
Produktlinje BCR Cleanroom Glove Liners