Läs mer
Berkshire™ BCR™ Renrumshandskar med halvfinger i polyester
Handla allt Berkshire Produkter
Storlek:
Betydande
Förpackningstyp:
Packa
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Beskrivning
- Minskar svett och kontaktdermatit som vanligtvis förknippas med att bära latex-, uretan-, PVC- eller nitrilhandskar
- Halvfingerdesign tillåter taktilitet samtidigt som den transporterar bort fukt från handflatorna
- 100 % kontinuerlig filamentstickad polyester är tunn men ändå hållbar
- Ambidextrous design kan användas på båda händerna
- Handskar kan tvättas upprepade gånger för återanvändning
- Lämplig för användning i ISO Klassens renrum
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Hand | Ambidexter |
| Material | Polyester |
| Storlek | Betydande |
| Finger stil | Halv |
| För användning med (applikation) | Laboratorier och tillverkningsmiljöer |
| Handske manschettstil | Sticka |
| Fållfärg | Blått |
| Visa mer |