Läs mer
BCTC, MedChemExpress
Beskrivning
BCTC is a potent and specific inhibitor of transient receptor potential cation channel subfamily M member 8 (TRPM8) in prostate cancer (PCa) DU145 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BCTC |
| CAS | 393514-24-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H25ClN4O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (134.09 mM) |
| LEDER | O=C(N1CCN(C2=NC=CC=C2Cl)CC1)NC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.89 |
| Formel vikt | 372.89 |
| Visa mer |