Läs mer
Thermo Scientific™ BcuI (SpeI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10599310 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 000 enheter
400 enheter
Förpackningsstorlek:
2000 enheter
400 enheter
Produktkod. 10599310
Brand: Thermo Scientific™ ER1252
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid A^CTAGT-ställen med Bcul (SpeI) restriktionsenzym, som fungerar bäst vid °37 C i Tangobuffert (Isoschizomerer: AhlI, Spel).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym BcuI (SpeI)
Kompatibel buffert 10X Buffer Tango
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 2 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning