Läs mer
BCX 1470 methanesulfonate, MedChemExpress
Produktkod. 16420588
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16420588 5 mg 5mg
16408128 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16420588 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50875
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress BCX 1470 methanesulfonate inhibits the esterolytic activity of factor D (IC50=96 nM) and C1s (IC50=1.6 nM), 3.4- and 200-fold better, respectively, than that of trypsin.
BCX 1470 methanesulfonate inhibits the esterolytic activity of factor D (IC50=96 nM) and C1s (IC50=1.6 nM), 3.4- and 200-fold better, respectively, than that of trypsin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BCX 1470 methanesulfonate
CAS 217099-44-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14N2O5S3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (83.64 mM)
LEDER N=C(C1=CC2=CC=C(OC(C3=CC=CS3)=O)C=C2S1)N.O=S(O)(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 398.48
Formel vikt 398.48
Procent renhet 98.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation