Läs mer
BD-1047 dihydrobromide, MedChemExpress
Beskrivning
BD-1047 (dihydrobromide) is a selective functional antagonist of sigma-1 receptor, shows antipsychotic activity in animal models predictive of efficacy in schizophrenia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BD-1047 dihydrobromide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 138356-21-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H22Br2Cl2N2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (57.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (57.20 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(C)CCN(CCC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C.[H]Br.[H]Br |
| Visa mer |