Läs mer
BD 1063 Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine Dihydrochloride |
| CAS | 206996-13-6 |
| Molekylformel | C13H20Cl4N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | BD 1063 Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18Cl2N2.2ClH/c1-16-6-8-17(9-7-16)5-4-11-2-3-12(14)13(15)10-11;;/h2-3,10H,4-9H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CN1CCN(CCc2ccc(Cl)c(Cl)c2)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-[2-(3,4-dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.12 |
| Formel vikt | 344.0381 |