Läs mer
S-Curve™ BD-600 Bouffant Dispensers
Produktkod. 16440905
Encompass_Preferred
Change view
Material:
PETG
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
16440905 PETG Varje
1 options
Produktkod. 16440905 Leverantör S-Curve™ Leverantörsnummer 19162481
Beräknad leverans: 15-12-2026
Ideal dispenser for bulk bouffants, hairnets and beard covers
  • Flame polished edges protect contents from pulls or snags
  • Dispenser holds large number of cleanroom bouffant caps
  • Large (12.7cm (5 in.)) front opening provides easy access
  • Freestanding or wall mountable
  • 1/8 in. (3.2mm) thick clear material
  • D × W × H: 8 × 12 × 12 in. (20.3 × 30.5 × 30.5cm)
Specifikationer
Produkttyp Bouffant Cap Dispenser
Färg Clear
Djup (engelska) 8 in.
Djup (metriskt) 20.3 cm
Bredd (engelska) 12 in.
Bredd (metrisk) 32 cm
Höjd (metrisk) 30.5 cm
Material PETG
Montering Free-standing or Wall Mount
Antal fack 1
Produktstil Hinged Lid with Round Opening
Kanter Flame Treated
För användning med (applikation) Designed for cleanroom bouffants