Läs mer
Aqualytic™ BD 600 sexpositions digital BOD-mätare
Beskrivning
Innehåller
Komplett enhet med sex sensorhuvuden och kontrollenhet med batterier, strömförsörjningsenhet, USB kabel, fjärrkontroll, induktiv omrörarenhet, 6 x vardera av provflaskor, gummipackningar och magnetiska omrörarstavar, 1 x 157 ml och 1 x 428 ml överströmningskolvar, 1 x 50 ml flaska kaliumhydroxidlösning och 1 x 50 ml flaska med lösning för nitrifikations- och instruktionsinhibitor.
Användarvänlig, underhållsfri och slitstark mätare. Aqualytic BD 600 Digital BOD Meter erbjuder exakt, direkt, bekväm och miljövänlig BOD-mätning för användning inom vetenskap och forskning.
- Stor, upplyst och lysande grafisk display
- Manometrisk, kvicksilverfri elektronisk trycksensor
- Grafisk representation av uppmätta värden
- USB och SD-kort dataöverföring
- Kvicksilverfri, miljövänlig
- Fjärrkontroll
- Användaren kan välja tidsintervall från 1 till 28 dagar
- Induktivt omrörningssystem, 100-240V/50/60Hz
Specifikationer
- Områden: 0 till 40, 0 till 80, 0 till 200, (mg/LO 2 ), 0 till 400, 0 till 800, 0 till 2 000, 0 till 4 000 mg/L
- Applikationer; BOD5, BOD7, OECD 301 F
- Mätperiod: Valbar av användaren, mellan 1 och 28 dagar
- Automatisk resultatlagring: Upp till 672 resultat, beroende på mätperiod
- Lagringsintervall: Varje timme (1 dag), varannan timme (2 dagar), dagligen (3 till 28 dagar)
Tillämpningar
avloppsvatten, bestämning av biologisk aktivitet, avloppsvattenreningsverk, analytiska laboratorier, vetenskap och forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | BOD |
| För användning med (applikation) | Avloppsvatten, bestämning av biologisk aktivitet, avloppsvattenreningsverk, analytiska laboratorier, vetenskap och forskning |
| Inkluderar | Komplett enhet med sex sensorhuvuden och kontrollenhet med batterier, strömförsörjningsenhet, USB kabel, fjärrkontroll, induktiv omrörarenhet, 6 x vardera av provflaskor, gummipackningar och magnetiska omrörarstavar, 1 x 157 ml och 1 x 428 ml överströmningskolvar, 1 x 50 ml flaska kaliumhydroxidlösning och 1 x 50 ml flaska med lösning för nitrifikations- och instruktionsinhibitor. |
| Antal platser | 6 |
| Räckvidd | 0 till 40, 0 till 80, 0 till 200, (mg/LO 2 ), 0 till 400, 0 till 800, 0 till 2 000, 0 till 4 000 mg/L |
| Typ | Digital BOD-mätare |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).