Läs mer
BD Akridin orange fläck
Produktkod. 11738213
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 11738213
Brand: BD 212536
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För att detektera mikroorganismer i direkta utstryk genom fluorescens
  • Särskilt fördelaktigt vid screening av normalt sterila prover där få organismer kan vara närvarande
  • Bakterier färgar ljust orange; mänskliga celler, vävnadsrester och proteinhaltigt material färgas blekgrönt till gult
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Akridin orange fläck
Kvantitet 250 mL
Certifikat och efterlevnad CE
För användning med (applikation) Rekommenderas för användning vid fluorescerande mikroskopisk detektion av mikroorganismer i direkta utstryk framställda av kliniska och icke-kliniska material
Typ av fläck Akridin apelsin
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid