Läs mer
BD AEC Substrat Kit
Kromagen Kvantitet:
1.5 mL
3 mL
Inkluderar:
10 plattor, AEC-buffert och AEC-kromogen
AEC-buffert och AEC-kromogen
Beskrivning
Innehåller
AEC Buffer and AEC Chromogen
Immunhistokemi, ELISPOT
Specifikationer
Specifikationer
| Kromagen Kvantitet | 1.5 mL |
| Kromagen typ | AEC |
| För användning med (applikation) | Immunhistokemisk färgning och immunblotting, ELISPOT |
| Typ av substrat | AEC substrat |
| Inkluderar | AEC-buffert och AEC-kromogen |
| pH | 7.2 |
| Förvaringskrav | 4 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- AEC Substrate Kit
- Fara||Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, N,N-dimethyl formamide, 9-ethylcarbazol-3-ylamine
Endast forskningsanvändning