Läs mer
BD AKP Streptavidin
Beskrivning
- Förvaringsbuffert: Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA, proteinstabilisator och≤ 0,09% natriumazid.
Immunhistokemi
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kvantitet | 50 mL |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Immunhistokemi |
Endast forskningsanvändning.