Läs mer
BD Annexin V bindningsbuffert
Produktkod. 15878698
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15878698 50 mL Varje
1 options
Produktkod. 15878698 Leverantör BD Leverantörsnummer 556454
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Formulerad för användning i flödescytometriska analyser med användning av Annexin V
  • Består av μ0,2 m sterilfiltrerad 0,1 M Hepes (pH 7,4), 1,4 M NaCl och 25 mM CaCl2-lösning
  • 1X arbetslösning ska göras genom att späda ut 10X koncentratet
  • Återstående 1X lösning i slutet av experimentet ska kasseras
  • Format: Buffert
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mL
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C
Endast forskningsanvändning