Innehåller
Renad rekombinant Annexin V, Annexin V-FITC, propidiumjodidfärgningslösning, Annexin V bindningsbuffert
- Färgning föregår förlusten av membranintegritet som följer med de senaste stadierna av celldöd till följd av antingen apoptotiska eller nekrotiska processer.
- Komponenter: Renat rekombinant Annexin V, FITC Annexin V, propidiumjodidfärgningslösning, 10X Annexin V bindningsbuffert
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Antal reaktioner | 100 tester |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Konjugera | FITC |
| Form | Vätska |