Läs mer
BD Annexin V-PE
Produktkod. 10092374
Kvantitet:
100 tester
200 tester
25 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10092374
Brand: BD 556421
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fungerar som en känslig sond för flödescytometrisk analys av celler som genomgår apoptos
  • Format: PE
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 200 tester
Provvolym 5μ L
Förvaringsbuffert Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och≤ 0,09% natriumazid
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Flödescytometri
Form Vätska
Endast forskningsanvändning