Läs mer
BD Annexin V-PE
Produktkod. 12860460
Change view
Kvantitet:
100 tester
200 tester
25 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12860460 100 tester Varje
10092374 200 tester -
15840609 25 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12860460 Leverantör BD Leverantörsnummer 556422
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Fungerar som en känslig sond för flödescytometrisk analys av celler som genomgår apoptos
  • Format: PE
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 tester
Provvolym 5μ L
Förvaringsbuffert Vattenhaltig buffrad lösning innehållande 0,2 % BSA och 0,09 % natriumazid
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Flödescytometri
Form Vätska
Endast forskningsanvändning