Läs mer
BD Annexin V-PE
Produktkod. 15840609
Change view
Kvantitet:
100 tester
200 tester
25 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15840609 25 tester -
12860460 100 tester Varje
10092374 200 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15840609 Leverantör BD Leverantörsnummer 560930
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Fungerar som en känslig sond för flödescytometrisk analys av celler som genomgår apoptos
  • Format: PE
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 tester
Provvolym 5μ L
Förvaringsbuffert Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och≤ 0,09% natriumazid
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Flödescytometri
Endast forskningsanvändning