Läs mer
BD Annexin V-PE
Kvantitet:
100 tester
200 tester
25 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Format: PE
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 tester |
| Provvolym | 5μ L |
| Förvaringsbuffert | Vattenhaltig buffrad lösning innehållande 0,2 % BSA och 0,09 % natriumazid |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Form | Vätska |
Endast forskningsanvändning