Innehåller
Annexin V-PE, 7-AAD och Annexin V Binding Buffer
- Processen involverar färgning som föregår förlusten av membranintegritet som åtföljer de senaste stadierna av celldöd till följd av antingen apoptotiska eller nekrotiska processer
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Vätska |