Beskrivning
Identifierar apoptos i ett tidigare skede än analyser baserade på nukleära förändringar såsom DNA-fragmentering.
- Formatera: V450
- Volym per test: 5 μL
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 tester |
| Provvolym | 5μ L |
| Förvaringsbuffert | Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och≤ 0,09% natriumazid |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
Endast forskningsanvändning