Läs mer
BD Anti-mus Ig HRP-detektionskit
Produktkod. 15896468 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
15896468 1 Kit
1 options
Produktkod. 15896468 Leverantör BD Leverantörsnummer 551011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Innehåller
Biotinylerad get-anti-mus Ig, Antibody Diluent Buffer, Streptavidin-pepparrotsperoxidas (SAv-HRP), DAB Buffert, och DAB Kromogen
Designad för immunhistokemisk färgning av acetonfixerade frysta snitt, formalin- eller zinkfixerade paraffinsnitt och cytospin/utstryk
  • Upptäcker molekyler i en vävnadsmikromiljö
  • Proteinuttryck kan studeras i relation till vävnads- eller cellkompartment
  • Även förändringar på grund av antingen normala eller patologiska stimuli kan utvärderas
  • Detektion av en antikropp bunden till antigen kan åstadkommas genom direkta eller indirekta metoder
  • Storlek: 200 tester
  • Föreskriftsstatus: RUO
Immunhistokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förvaringskrav 4 °C
För användning med (applikation) Immunohistokemi, Immunhistokemisk färgning
Kvantitet 1 Kit