Innehåller
Biotinylerad get anti-råtta Ig, antikroppsspädningsbuffert, streptavidin-pepparrotsperoxidas (SAv-HRP), DAB Buffert, och DAB Kromogen
- Används med valfri renad primär antikropp
- Ger maximal reaktivitet
- Innehåller proteinstabilisatorer för att förbättra antikroppsreaktiviteten
- Blockerande medel minskar ospecifik färgning
Immunhistokemi
Specifikationer
Specifikationer
| Förvaringskrav | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Immunohistokemi, Immunhistokemisk färgning |
| Kvantitet | 1 Kit |