Läs mer
BD Antikroppspädningsmedel
Kvantitet:
125 mL
Beskrivning
Förblandad, färdig att använda, natriumfosfatbaserad buffertlösning, användbar för utspädning av primära och/eller sekundära antikroppar för användning i immunhistokemi
- Förvaringsbuffert: Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA, getserum och≤ 0,09% natriumazid
Immunhistokemi
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Antikroppsspädningsmedel |
| Kvantitet | 125 mL |
| För användning med (applikation) | Immunhistokemi (IHC), Färgning av intracellulära antigener |
| Form | IHCH |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
Endast forskningsanvändning