Läs mer
APC BrdU Flow Kit, 200 tester, BD
Produktkod. 15829098 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 50 tester
Produktkod. Kvantitet
15829098 4 x 50 tester
1 options
Produktkod. 15829098 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 557892
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Levereras med μ65 L APC-konjugerad anti-BrdU-antikropp
Poviderar reagenser för immunofluorescerande BrdU-färgning med ett protokoll, kompatibelt med användningen av ytterligare fluorescerande antikroppar specifika för andra cellulära molekyler. Används med fluorescerande anti-cytokinantikroppar i analyser av odlade celler efter in vitro mitogen stimulering av vilande lymfoida cellpopulationer.
  • Består av flödescytometer med 488 nm laser som kan detektera 7-AAD och en 633- till 640 nm laser som kan detektera APC
  • Färgningsproceduren inkluderar fixeringsmedlet paraformaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Antal tester 200
Inkluderar En 65 μL injektionsflaska med APC-konjugerad Anti-BrdU antikropp, en 25 ml flaska Cytofix/Cytoperm™ buffert, två 25 ml flaskor perm/tvätt™ buffert (10X), en 10 ml flaska Cytoperm™
Kvantitet 4 x 50 tester
Validerad ansökan RUO
Produkttyp APC BrdU Flödessats