Läs mer
BD APC BrdU Flow Kit, 50 tester
Produktkod. 10773807
Change view
Kvantitet:
50 tester
Produktkod. Kvantitet
10773807 50 tester
1 options
Produktkod. 10773807 Leverantör BD Leverantörsnummer 552598
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Levereras med μ65 L APC-konjugerad anti-BrdU-antikropp
Tillhandahåller reagenser för immunofluorescerande BrdU-färgning med ett protokoll som är kompatibelt med användningen av ytterligare fluorescerande antikroppar specifika för andra cellulära molekyler. Används med fluorescerande anti-cytokinantikroppar i analyser av odlade celler efter in vitro mitogen stimulering av vilande lymfoida cellpopulationer.
  • Består av flödescytometer med 488 nm laser som kan detektera 7-AAD och en 633- till 640 nm laser som kan detektera APC
  • Färgningsproceduren inkluderar fixeringsmedlet paraformaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RUO
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) För immunofluorescerande BrdU-färgning, fluorescerande anti-cytokinantikroppar i analyser av odlade celler
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Inkluderar En 65 μL injektionsflaska med APC-konjugerad Anti-BrdU antikropp, en 25 ml flaska Cytofix/Cytoperm™ buffert, två 25 ml flaskor perm/tvätt™ buffert (10X), en 10 ml flaska Cytoperm™
Antal tester 50
Kvantitet 50 tester
Produkttyp APC BrdU Flödessats