Läs mer
BD Apoptosdetektionskit (APO-Direct)
Produktkod. 15858678 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
15858678 1 Kit
1 options
Produktkod. 15858678 Leverantör BD Leverantörsnummer 556381
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Innehåller
FITC-dUTP, PI/RNas-färgningsbuffert, reaktionsbuffert, sköljbuffert, tvättbuffert, TdT Enzym, negativa kontrollceller, positiva kontrollceller
Enstegsfärgningsmetod för märkning av DNA-avbrott för att detektera apoptotiska celler genom flödescytometri.
  • Reagens tillhandahålls för att bearbeta 50 tester
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Kit
För användning med (applikation) Flödescytometri
Form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Pharmingen APO-DIRECT Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: arsenic compounds, ethanol