Innehåller
Kit del A:
- PerCP-Cy5.5 Mus Anti-BrdU
- Alexa Fluor™ 647 Mouse Anti-H2AX (pS139)
- PE Mus Anti-Claveved PARP (Asp214) Antikropp
- Cytofix/Cytoperm Fixerings-/permeabiliseringslösning
- Perm/Wash Buffert (10X)
- Cytofix/Cytoperm Plus permeabiliseringsbuffert
- DAPI
- BrdU (10 mg/ml)
- DNas
Multiparameter flödescytometri ger ett kraftfullt verktyg för att lösa mekanismer genom vilka individuella celler i homogena eller blandade cellpopulationer bibehåller livskraft, går in i och utvecklas genom cellcykeln eller genomgår celldöd. Dessa sonder tillsammans med optimerade protokoll möjliggör flerfärgsflödescytometrisk analys av proliferation, DNA-skada respektive apoptos av enskilda celler i prover.
- Består av kit för apoptos, DNA-skada och cellproliferation - del A och kit för apoptos, DNA-skada och cellproliferation - del B
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Kit del A: 4 °C och kit del B: -80 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri, Cellproliferation |
| Kvantitet | 50 tester |
| Reaktivitet | Människa |