Beskrivning
- Bacto Trypton är ett djuriskt (AO) pankreas-digest av kasein
- Det ingår i standardmetodmanualer och listas i reagenssektionen i United States Pharmacopeia som att det uppfyller specifikationerna för en pankreasdigest av kasein, en komponent i många av de listade medierna
- Näringsprofilen för detta tillskott är unik eftersom det ger en rad näringsämnen
- Kunder har använt detta tillskott i fermenteringsapplikationer och visat att det framgångsrikt stödjer tillväxten av många bakteriearter under produktionen av djurhälsovacciner
- Detta inkluderar Escherichia coli samt Fusobacterium- och Agrobacterium-arter när de används tillsammans med Bacto jästextrakt
- Förvara i svala, torra förhållanden i väl förslutna behållare vid 2° till 25 °C
Funktioner
- Pankreasdigest av kasein
- Utvecklad under undersökningen av en pepton som är särskilt lämplig för framställning av indol av bakterier
- Näringstillskott från animaliskt ursprung
Användningsområden för Bacto trypton inkluderar:
- Fungerar bra i jäsningsapplikationer
- Användning med vanliga organismer som Escherichia coli, samt ovanliga organismer som kiselalgen Nitzschia laevis
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | LUO, MUO |
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Bakteriemedia |
| Formatera | Hink |
| För användning med (applikation) | Dehydrerade odlingsmedier |
| Produktlinje | Bacto |
| Kvantitet | 10 kg |
| Källa | Djurursprung |