Läs mer
Gibco™ Bacto™ Trypton
Produktkod. 16279751 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16279751 500 g
16269751 10 kg
16259751 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16279751 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 211705
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
En pankreatisk smältning av kasein av animaliskt ursprung (AO).
  • Bacto Trypton är ett animaliskt ursprung (AO) pankreasnedbrytning av kasein
  • Den ingår i manuella tillämpningar för standardmetoder och är listad i reagenssektionen i United States Pharmacopeia som uppfyller specifikationerna för en pankreatisk digerering av kasein, en komponent i många av de listade medierna
  • Näringsprofilen för detta tillskott är unik genom att det ger en rad näringsämnen
  • Kunder har använt detta tillskott i fermenteringsapplikationer och visat att det framgångsrikt stöder tillväxten av många bakteriearter under produktionen av djurhälsovacciner
  • Detta inkluderar Escherichia coli och Fusobacterium och Agrobacterium arter när de används tillsammans med Bacto Jästextrakt
  • Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare vid 2° till 25 °C
Funktioner
  • Pankreatisk smältning av kasein
  • Utvecklad under undersökning av en pepton som är särskilt lämpad för framställning av indol av bakterier
  • Kosttillskott av animaliskt ursprung
Tillämpningar av Bacto Trypton inkluderar:
  • Fungerar bra i jäsningsapplikationer
  • Används med vanliga organismer som Escherichia coli, såväl som ovanliga organismer som kiselalgen Nitzschia laevis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad LUO
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Form Dehydrerad
Produkttyp Bakteriemedia
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Dehydrerade odlingsmedier
Produktlinje Bacto
Kvantitet 500 g
Källa Animaliskt ursprung