Läs mer
Gibco™ Difco™ Kasiminosyror, vitaminanalys
Produktkod. 16219861 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
För användning med (applikation):
Vitaminanalys
Kvalitet:
Vitaminanalys
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet För användning med (applikation) Kvalitet
16219861 100 g Vitaminanalys Vitaminanalys
16229861 500 g Vitaminanalys Vitaminanalys
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16219861 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 228820
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utmärkt tillskott för medieformuleringar där kvävebehovet är minimalt, inklusive produktion av difteritoxin. Gibco™ Bacto™ Casaminosyror är en animalisk ursprunglig, syrlig hydrolys av kasein med låga natriumklorid- och järnkoncentrationer.
  • Förberedd enligt metoden som beskrivs av Mueller och Miller
  • Tillskott med tillväxtfaktorer, cystin, maltos och järn samt oorganiska salter
  • Framgångsrik i jäsning för vacciner mot pneumokock, difteri, kikhosta, stelkramp och zoster.
  • Stödja tillväxten av Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus och Escherichia
  • Torkat format med peptoner / hydrolysater
  • DNR (Latex)-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Tillsats Kasalinosyra
Form Dehydretat pulver
Kvalitet Vitaminanalys
Produkttyp Casamino Acids
För användning med (applikation) Vitaminanalys
Förpackningstyp Flaska
Produktlinje Difco
Kvantitet 100 g