Beskrivning
- Förberedd enligt metoden som beskrivs av Mueller och Miller
- Tillskott med tillväxtfaktorer, cystin, maltos och järn samt oorganiska salter
- Framgångsrik i jäsning för vacciner mot pneumokock, difteri, kikhosta, stelkramp och zoster.
- Stödja tillväxten av Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus och Escherichia
- Torkat format med peptoner / hydrolysater
- DNR (Latex)-fri
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014 |
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. |
| Tillsats | Kasalinosyra |
| Form | Dehydretat pulver |
| Kvalitet | Vitaminanalys |
| Produkttyp | Casamino Acids |
| För användning med (applikation) | Vitaminanalys |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Produktlinje | Difco |
| Kvantitet | 500 g |