Läs mer
Gibco™ Difco™ Casamino Acids, vitamin assay
Kvantitet:
100 g
500 g
För användning med (applikation):
Vitamin assay
Kvalitet:
Vitamin Assay
Beskrivning
- Prepared according to the method described by Mueller and Miller
- Supplemented with growth factors, cystine, maltose and iron and inorganic salts
- Successful in fermentation for Pneumococcal, Diptheria, Pertussis, Tetanus and Zoster vaccines
- Support the growth of Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus and Escherichia
- Dehydrated format with Peptones / Hydrolysates
- DNR (Latex) free
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014 |
| Innehåll och lagring | Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. |
| Tillsats | Casamino Acid |
| Form | Dehydrated Powder |
| Kvalitet | Vitamin Assay |
| Produkttyp | Casamino Acids |
| För användning med (applikation) | Vitamin assay |
| Förpackningstyp | Bottle |
| Produktlinje | Difco |
| Kvantitet | 100 g |