Läs mer
BD Bacto™ Dehydrated Agar
Produktkod. 11768223
Change view
Kvantitet:
100 g
454 g
2000 g
Förpackningstyp:
Behållare
Flaska
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp Förpackningsstorlek
11768223 100 g Flaska 100g
10455513 454 g Flaska 454g
11758223 2000 g Behållare 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11768223 Leverantör BD Leverantörsnummer 214050
 Begränsad artikel
I lager
Renat stelningsmedel. BD Difco™ Bacto™ Dehydrated Agar renas för att avlägsna främmande ämnen.
Renat stelningsmedel. BD Difco™ Bacto™ Dehydrated Agar renas för att avlägsna främmande ämnen.
  • Främmande material, pigmenterade delar och salter reduceras till ett minimum
  • Fina, ljusa granulat
  • Bekväm för vägning och hantering
Bestämmer rörlighet och tillväxt av anaerober och mikroaerofiler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Koncentration 1.5%
Tillsats Agar
Form Dehydrerad
För användning med (applikation) Bestämning av rörlighet och tillväxt av anaerober och mikroaerofiler
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 100 g