Läs mer
BD Bacto™ Dehydrated Agar
Produktkod. p-4886721
Kvantitet:
100 g
454 g
2000 g
Förpackningstyp:
Behållare
Flaska
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
454g
Produktkod. 11768223
Brand: BD 214050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Renat stelningsmedel. BD Difco™ Bacto™ Dehydrated Agar renas för att avlägsna främmande ämnen.
Renat stelningsmedel. BD Difco™ Bacto™ Dehydrated Agar renas för att avlägsna främmande ämnen.
  • Främmande material, pigmenterade delar och salter reduceras till ett minimum
  • Fina, ljusa granulat
  • Bekväm för vägning och hantering
Bestämmer rörlighet och tillväxt av anaerober och mikroaerofiler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Koncentration 1.5%
Tillsats Agar
Form Dehydrerad
För användning med (applikation) Bestämning av rörlighet och tillväxt av anaerober och mikroaerofiler
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 100 g