Läs mer
Gibco™ Bacto™ Jästextrakt
Produktkod. 16279781 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
50 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16279781 500 g
16259781 2 kg
16269781 10 kg
16249781 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16279781 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 212750
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gibco™ Bacto™ Dehydrerad kulturmedietillsats: Jästextrakt levereras i uttorkad form för odling av heterotrofa mikroorganismer.
  • Bacto Jästextrakt är koncentrat av den vattenlösliga delen av autolyserade Saccharomyces cerevisiae-celler, härledda från primärt odlad bagerijäst
  • Dessa produkter utan animaliskt ursprung är lämpliga för användning som multifunktionella näringstillskott i cellodling av däggdjur, mikrobiell fermentering och insektscellodling.
  • Jästextrakt ger essentiella vattenlösliga vitaminer, aminosyror, peptider och kolhydrater till alla mediumformuleringar
  • Bacto Jästextrakt är ett av de mest kompletta och mångsidiga jäsningstillskotten som finns
  • Det är en viktig ingrediens för den mikrobiologiska analysen av vitaminer
  • Jästextrakt är också av värde vid analys av antibiotika
  • B-faktor, ett tillväxtämne som är nödvändigt för produktion av rifampin i en Nocardia-art, kan isoleras från jästextrakt
  • Bacto Yeast Extract, Technical, utvecklades för att ge produkter prissatta för bioteknikmarknaden med acceptabel tydlighet och tillväxtfrämjande egenskaper
  • Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare vid 2 C °till 25 °C
Relaterade jästextraktprodukter inkluderar:
  • Gibco Jästextrakt– Utvecklad för att tillhandahålla en produkt för bioteknik/läkemedelsmarknaden med acceptabel tydlighet och tillväxtfrämjande egenskaper. Medieformuleringar som innehåller jästextrakt specificeras i standardmetoder för olika tillämpningar.
  • Difco Jästextrakt UF – Ultrafiltrerad och speciellt designad för cellodlingstillämpningar i däggdjur. Med sin låga endotoxinnivå och höga halt av naturligt förekommande B-vitaminer kan den användas effektivt för att minska behovet av fetalt bovint serum. Den har en endotoxinnivå på mindre än eller lika med 500 EU/g
  • Difco Jästextrakt lågdammande (LD) – Designad för att begränsa mängden damm som genereras jämfört med andra spraytorkade jästextrakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Typ av kultur Däggdjur, insekt, mikrobiell
Form Dehydrerad
Produkttyp Bakteriemedia
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Formulering av odlingsmedier för odling av heterotrofa mikroorganismer
Produktlinje Bacto
Kvantitet 500 g
Källa Jäst, fri från animaliskt ursprung