Läs mer
Gibco™ Bacto™ Beef Extract, desiccated
Beskrivning
- Desiccated
- Beef extract
- 500g
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, COMPF, SMWW |
| Innehåll och lagring | Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. |
| Tillsats | Beef Extract |
| Form | Dehydrated Powder |
| Produkttyp | Extract |
| För användning med (applikation) | Dehydrated culture media |
| Förpackningstyp | Bottle |
| Produktlinje | Bacto |
| Kvantitet | 500 g |
| Art | Beef |