Läs mer
BD Bacto™ Uttorkad kulturmedia: Todd Hewitt-buljong
Produktkod. 11708962
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Pail
För användning med (applikation):
Hemolytic Streptococci growth
Hemolytiska streptokocker tillväxt
Form:
Dehydrated
Dehydrerad
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp För användning med (applikation) Form unitSize
11708962 500 g Flaska Hemolytiska streptokocker tillväxt Dehydrerad 500g
11798952 10 kg Hink Hemolytiska streptokocker tillväxt Dehydrerad 10kg
11788952 2 kg Pail Hemolytic Streptococci growth Dehydrated 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11708962 Leverantör BD Leverantörsnummer 249240
Edge
För odling av grupp A streptokocker, patogena mikroorganismer eller som blododlingsmedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Innehåll och lagring <30 °C
Form Dehydrerad
Medietyp Todd Hewitt-buljong
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Hjärtinfusion från 500g 3,1g/L, Neopeptone 20g/L, Dextrose 2g/L, Natriumklorid 2g/L, Dinatriumfosfat 0,4g/L, Natriumkarbonat 2,5g/L
För användning med (applikation) Hemolytiska streptokocker tillväxt
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g