Läs mer
BD Bacto™ Uttorkad kulturmedia: Todd Hewitt-buljong
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Pail
För användning med (applikation):
Hemolytic Streptococci growth
Hemolytiska streptokocker tillväxt
Form:
Dehydrated
Dehydrerad
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Refrigerate |
| Form | Dehydrated |
| Medietyp | Todd Hewitt Broth |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| Formulering | Heart, infusion 3.1g/L, Neopeptone 20g/L, Dextrose 2g/L, Sodium Chloride 2g/L, Disodium Phosphate 0.4g/L, Sodium Carbonate 2.5g/L |
| För användning med (applikation) | Hemolytic Streptococci growth |
| Förpackningstyp | Pail |
| Kvantitet | 2 kg |