Läs mer
BD Bacto™ Uttorkad kulturmedia: Todd Hewitt-buljong
Produktkod. 11798952
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Pail
För användning med (applikation):
Hemolytic Streptococci growth
Hemolytiska streptokocker tillväxt
Form:
Dehydrated
Dehydrerad
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
Produktkod. 11798952
Brand: BD 249220
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För odling av grupp A streptokocker, patogena mikroorganismer eller som blododlingsmedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Kyla
Form Dehydrerad
Medietyp Todd Hewitt-buljong
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Hjärta, infusion 3,1 g/l, Neopeptone 20 g/l, dextros 2 g/l, natriumklorid 2 g/l, dinatriumfosfat 0,4 g/l, natriumkarbonat 2,5 g/l
För användning med (applikation) Hemolytiska streptokocker tillväxt
Förpackningstyp Hink
Kvantitet 10 kg