Läs mer
BD Bacto™ Uttorkad kulturmedia: Todd Hewitt-buljong
Produktkod. p-4901289
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Pail
För användning med (applikation):
Hemolytic Streptococci growth
Hemolytiska streptokocker tillväxt
Form:
Dehydrated
Dehydrerad
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
Produktkod. 11708962
Brand: BD 249240
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
För odling av grupp A streptokocker, patogena mikroorganismer eller som blododlingsmedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Innehåll och lagring <30 °C
Form Dehydrerad
Medietyp Todd Hewitt-buljong
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Hjärtinfusion från 500g 3,1g/L, Neopeptone 20g/L, Dextrose 2g/L, Natriumklorid 2g/L, Dinatriumfosfat 0,4g/L, Natriumkarbonat 2,5g/L
För användning med (applikation) Hemolytiska streptokocker tillväxt
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g