Läs mer
BD Bacto™ Dehydrerade kulturmedier: Tryptosfosfatbuljong
Produktkod. 11719012
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11719012 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11719012 Leverantör BD Leverantörsnummer 260300
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Dehydrerade medier för isolering, detektion och odling av många olika mikroorganismer
Odling av kräsna mikroorganismer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BAM
Form Dehydrerad
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Odling av ett brett utbud av kräsna mikroorganismer
Kvantitet 500 g