Läs mer
BD BBL™ AFB-bilder
Produktkod. 11722964
Change view
Kvantitet:
50 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11722964 50 Pk. Paket med 50
1 options
Produktkod. 11722964 Leverantör BD Leverantörsnummer 231391
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
För att utvärdera och kontrollera kvaliteten på syrafasta och fluorescerande fläckreagenser och färgningstekniker för detektion av syrafasta baciller (AFB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Styrmantel
Kvantitet 50 Pk.
För in vitro diagnostisk användning.