Läs mer
BD BBL™ Cefinase™ β- Laktamasdetektionsskivor
Beskrivning
Snabbtest används för att isolera kolonier av Neisseria gonorrhoeae , Staphylococcus sp., Haemophilus influenzae och anaeroba bakterier för produktion avΒ -laktamas:
- En kvartstumsskiva impregnerad med nitrocefin, ett kromogent cefalosporin
- När en bakterie producerarΒ -laktamas i betydande mängder, den gulfärgade skivan blir röd i området där isolatet är utsmetat
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Nitrocefin |
| Innehåll och lagring | -20 °C till +8 °C |
| Förpackningstyp | Skiva |
| Kvantitet | 50 skivor |