Läs mer
BD BBL™ Koagulasplasma, kanin, med citrat
Produktkod. 11738852
Change view
Kvantitet:
10 x 3 ml
10 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11738852 10 x 15 ml Paket med 10
11728852 10 x 3 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11738852 Leverantör BD Leverantörsnummer 240661
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Rekonstituerar för användning i Direct Tube-metoden. BD™ BBL™ Koagulasplasma, kanin, med citrat är ett lyofiliserat reagens för att kvalitativt identifiera och bestämma patogeniciteten hos Staphylococcus aureus.
Identifiering av stafylokocker baseras på mikroskopisk undersökning, kolonial morfologi och kulturella och biokemiska egenskaper. Stafylokocker associerade med akut infektion kan koagulera plasma. Det mest använda och allmänt accepterade kriteriet för identifiering av dessa patogena organismer är baserat på närvaron av enzymet koagulas.
Staphylococcus aureus producerar två typer av koagulas, fritt och bundet. Fritt koagulas är ett extracellulärt enzym som produceras när organismen odlas i buljong. Bundet koagulas, även känt som klumpningsfaktorn, förblir fäst vid organismens cellvägg. I det direkta rörtestet verkar fritt koagulas som frigjorts från cellen på protrombin i koagulasplasman för att ge en trombinliknande produkt. Denna produkt verkar sedan på fibrinogen för att bilda en fibrinpropp.
  • Finns i 10-rörsförpackningar som rekonstitueras till 3ml eller 15ml för användning i Direct Tube-metoden
  • Förvara rekonstituerad plasma vid 2 –8 °C i upp till 14 dagar, eller alikvot och frys omedelbart i upp till 30 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ljusbrun
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Lyofiliserad, flytande
Produkttyp Koagulas kaninplasma
Formulering Lyofiliserad kaninplasma med 0,85 % natriumcitrat och 0,85 % natriumklorid
För användning med (applikation) Kvalitativa procedurer för identifiering av Staphylococcus aureus
Kvantitet 10 x 15 ml
Art Kanin