Läs mer
Gibco™ Jästextrakt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | LUO |
| Innehåll och lagring | Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. |
| Celltyp | Bacteria |
| Form | Powder |
| Produkttyp | Bacterial Media |
| Formatera | Bottle |
| För användning med (applikation) | Formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms |
| Kvantitet | 1 lb. |
| Källa | Animal origin-free |